3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 0 EUR
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄NO
Siedepunkt: 60 °C/ 5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660203
CAS-Nummer: 886498-94-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III