2-(Trifluormethyl)phenethylbromid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6432-1G
APOSPC6432-1GEA 94.5 EUR
APOSPC6432-1G
2-(Trifluormethyl)phenethylbromid
2-(Trifluormethyl)phenethylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃
Molecular Weight: 253,06 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0,4mmHg
Dichte: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 94022-95-4
EINECS: 301-590-5
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR