2-Brom-2,2-difluoracetylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6436-5G
APOSPC6436-5GEA 59.7 EUR
APOSPC6436-5G
2-Brom-2,2-difluoracetylchlorid 97%
2-Brom-2,2-difluoracetylchlorid
Formel: C₂BrClF₂O
Siedepunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00069081
CAS-Nummer: 3832-48-2
UN: 2924
ADR: 3+8,III