1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 0 EUR
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Formel: C₆H₃F₁₁O
Siedepunkt: 87,5 °C
Dichte: 1,5844 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411203
CAS-Nummer: 1000-28-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR