Lithium perfluoro(2,6-dimethyl-5-oxaheptane 2-oxide)

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Lithium 1,1,1,3,3,4,4-heptafluoro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy]-2-(trifluoromethyl)butan-2-olate

PC6468-1G
APOSPC6468-1GEA 765 EUR
APOSPC6468-1G
Lithium perfluoro(2,6-dimethyl-5-oxaheptane 2-oxide)
Lithium perfluoro(2,6-dimethyl-5-oxaheptane 2-oxide)
Formel: C₈F₁₇O₂·Li
Siedepunkt: 155…157 °C (0,3 mm Hg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10567150
CAS-Nummer: 78740-39-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR