1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluor-3-methoxy-4-(trifluormethyl)pentan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxyperfluoro(2-methylpentane)
PC6474-25G
APOSPC6474-25GEA 50.9 EUR
APOSPC6474-25G
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluor-3-methoxy-4-(trifluormethyl)pentan
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane
Formel: C₇H₃F₁₃O
Molecular Weight: 350,08 g/mol
Siedepunkt: 98 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784227
CAS-Nummer: 132182-92-4