Natriumhexafluorosilicat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6511-100G
APOSPC6511-100GEA 26.4 EUR
APOSPC6511-100G
Natriumhexafluorosilicat 98%
Natriumhexafluorosilicat
Formel: F₆Na₂Si
Dichte: 2,679 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003491
CAS-Nummer: 16893-85-9
EINECS: 240-934-8
UN: 2674
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR