5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6513-1G PC6513-25G PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA 0 EUR
APOSPC6513-1G APOSPC6513-25G APOSPC6513-5G
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 82 °C/60mmHg
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR