3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 0 EUR
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₀BrFO
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00059914
CAS-Nummer: 242812-04-0
UN: 3265
ADR: 8,III