1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane (E/Z)
Lieferant: Apollo Scientific
PC6544-250MG
APOSPC6544-250MGEA 170 EUR
APOSPC6544-250MG
1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane (E/Z)
1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane (E/Z)
Formel: C₉H₁₀F₇I
Siedepunkt: 48…50 °C/1,3mmHg
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183508
CAS-Nummer: 2728-75-8