Natriumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium fluoroborate
PC6560-500G
APOSPC6560-500GEA 125 EUR
APOSPC6560-500G
Natriumtetrafluoroborat 97%
Sodium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Na
Molecular Weight: 109.79 g/mol
Schmelzpunkt: 384 °C (Zers.)
Dichte: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003515
CAS-Nummer: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08761