4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 102 EUR
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Schmelzpunkt: 61…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094387
CAS-Nummer: 39234-83-8
UN: 3261
ADR: 8,II