4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid

PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 422 EUR
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208.64 g/mol
Siedepunkt: 245…246 °C
Dichte: 1.433 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094390
CAS-Nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR