o,α,α,α-Tetrafluoranisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: α,α,α,2-Tetrafluoranisol, 1-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzol, 2-(Trifluormethoxy)fluorbenzol

PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 88.6 EUR
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tetrafluoranisol 98%
o,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236322
CAS-Nummer: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR