HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
PC6587-100G
PC6587-1KG
PC6587-500G
APOSPC6587-100GEA
21.9
EUR
APOSPC6587-100G
APOSPC6587-1KG
APOSPC6587-500G
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Peptide coupling reagent.
Formel:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Molecular Weight: 379.2 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00075445 CAS-Nummer: 94790-37-1 EINECS: 423-020-5 |