1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6603-5G
APOSPC6603-5GEA 151 EUR
APOSPC6603-5G
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol 97%
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol
Formel: C₁₂H₃F₂₃O₄
Siedepunkt: 70 °C (1 mm Hg)
Dichte: 1,7595 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069091
CAS-Nummer: 14620-81-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR