5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC6607-1G
PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA
244
EUR
APOSPC6607-1G
APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel:
C₇H₅ClF₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 139…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00119559 CAS-Nummer: 306935-07-9 |