Tantalpentafluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6630-25G
PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA
611
EUR
APOSPC6630-25G
APOSPC6630-5G
Tantalpentafluorid 99%
Tantalpentafluorid
Formel:
F₅Ta Siedepunkt: 229,5 °C Schmelzpunkt: 97 °C Dichte: 4,74 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042542 CAS-Nummer: 7783-71-3 UN: 3260 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...