Tantalpentafluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6630-25G PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA 611 EUR
APOSPC6630-25G APOSPC6630-5G
Tantalpentafluorid 99%
Tantalpentafluorid
Formel: F₅Ta
Siedepunkt: 229,5 °C
Schmelzpunkt: 97 °C
Dichte: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042542
CAS-Nummer: 7783-71-3
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR