1-Brom-2,6-bis(trifluormethyl)benzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-2-bromobenzene

PC6654-25G
APOSPC6654-25GEA 119 EUR
APOSPC6654-25G
1-Brom-2,6-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-2,6-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Molecular Weight: 293.0038 g/mol
Siedepunkt: 86 °C/29mmHg
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236210
CAS-Nummer: 118527-30-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR