1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol 90%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 306 EUR
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol
Formel: C₉H₆F₁₄O₂
Siedepunkt: 140 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153275
CAS-Nummer: 203303-01-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR