2-Amino-5-brom-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC6673-5G
APOSPC6673-5GEA 98.6 EUR
APOSPC6673-5G
2-Amino-5-brom-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Molecular Weight: 241,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10758088
CAS-Nummer: 79456-34-1