2,2-Difluor-1,3-benzodioxol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole

PC6674-25G PC6674-100G PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA 21.9 EUR
APOSPC6674-25G APOSPC6674-100G APOSPC6674-500G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol 98%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₄F₂O₂
Siedepunkt: 129…130 °C
Dichte: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236217
CAS-Nummer: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR