Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 458 EUR
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Formel: C₂₄F₁₈O₂
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763620
CAS-Nummer: 14055-56-2