2-Fluor-9-fluorenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6694-1G
APOSPC6694-1GEA
161
EUR
APOSPC6694-1G
2-Fluor-9-fluorenon 98%
2-Fluor-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₇FO Molecular Weight: 198.2 g/mol Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001150 CAS-Nummer: 343-01-1 |