4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 37.7 EUR
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on 97%
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on
Formel: C₃H₃FO₃
Siedepunkt: 212 °C
Schmelzpunkt: 28…23 °C
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06247543
CAS-Nummer: 114435-02-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR