5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6708-1G
APOSPC6708-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6708-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06247720 CAS-Nummer: 242812-09-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |