5,6,7,8-Tetrahydro-2-thio-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Cyano-5,6,7,8-tetrahydro-2-thio-4-(trifluoromethyl)quinoline
PC6727-250MG
APOSPC6727-250MGEA
105
EUR
APOSPC6727-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-thio-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
5,6,7,8-Tetrahydro-2-thio-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂S Molecular Weight: 258,263 g/mol Schmelzpunkt: 216…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180672 CAS-Nummer: 306935-92-2 |