2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 24.8 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792415
CAS-Nummer: 39226-97-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR