2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6739-500MG
APOSPC6739-500MGEA 0 EUR
APOSPC6739-500MG
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₄N
Siedepunkt: 35…37 °C/25mmHg
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038326
CAS-Nummer: 628692-22-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR