3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6762-5G
APOSPC6762-5GEA 108 EUR
APOSPC6762-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel: C₈H₇F₄NO
Siedepunkt: 93…95 °C/12mmHg
Dichte: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042457
CAS-Nummer: 831-75-4
EINECS: 212-610-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR