2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6774-25G
APOSPC6774-25GEA 379 EUR
APOSPC6774-25G
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)nitrobenzol 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)nitrobenzol
Formel: C₈H₅F₄NO₃
Siedepunkt: 66…68 °C/1mmHg
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 28202-31-5