3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6777G-5G
APOSPC6777G-5GEA 42.2 EUR
APOSPC6777G-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)phenol 97%
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)phenol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153276
CAS-Nummer: 53997-99-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III