1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethylchlorodifluoromethyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6787-5G
APOSPC6787-5GEA 139 EUR
APOSPC6787-5G
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethylchlorodifluoromethyl ether 98%
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethylchlorodifluoromethyl ether
Formel: C₃Cl₃F₅O
Molecular Weight: 253,38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320777
CAS-Nummer: 32778-09-9