Heptafluorobutyryl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6791-1G
APOSPC6791-1GEA
46.4
EUR
APOSPC6791-1G
Heptafluorobutyryl bromide 97%
Heptafluorobutyryl bromide
Formel:
C₄BrF₇O Siedepunkt: 52…54 °C (736 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155814 CAS-Nummer: 375-13-3 UN: 1760 ADR: 8,II |