4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Diamino-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC6792-1G
APOSPC6792-1GEA
58
EUR
APOSPC6792-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine
Formel:
C₇H₇F₃N₂O Molecular Weight: 192,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972990 CAS-Nummer: 873055-90-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |