5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Amino-4-carboxy-1H-pyrazol-1-yl)-4-fluorobenzene, 5-Amino-4-carboxy-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC6796-250MG
APOSPC6796-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC6796-250MG
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈FN₃O₂ Molecular Weight: 221,188 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569434 CAS-Nummer: 187949-90-2 |