Bis(perfluorophenyl)bromophosphine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(pentafluorophenyl)phosphinous bromide
PC6803-1G
APOSPC6803-1GEA
408
EUR
APOSPC6803-1G
Bis(perfluorophenyl)bromophosphine
Bis(perfluorophenyl)bromophosphine
Formel:
C₁₂BrF₁₀P Molecular Weight: 444,99 g/mol Siedepunkt: 112…114 °C (0,5 mm Hg) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09763603 CAS-Nummer: 13648-79-8 |