α-Brom-3-(difluormethoxy)toluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Difluormethoxy)benzylbromid, m-(Difluormethoxy)benzylbromid
PC6823-500MG PC6823-1G PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC6823-500MG APOSPC6823-1G APOSPC6823-5G
α-Brom-3-(difluormethoxy)toluol 98%
α-Brom-3-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molecular Weight: 237.04 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236232
CAS-Nummer: 72768-95-7
UN: 3265
ADR: 8 II