2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6831-1G
PC6831-5G
APOSPC6831-1GEA
0
EUR
APOSPC6831-1G
APOSPC6831-5G
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847026 CAS-Nummer: 594810-90-9 UN: 3261 ADR: 8,III |