Tetrafluorphthalsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 147 EUR
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Tetrafluorphthalsäure 98%
Tetrafluorphthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molecular Weight: 238.1 g/mol
Siedepunkt: 341
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002407
CAS-Nummer: 652-03-9
EINECS: 211-483-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR