1,2-Dibromperfluorheptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6844-25G
PC6844-5G
APOSPC6844-25GEA
574
EUR
APOSPC6844-25G
APOSPC6844-5G
1,2-Dibromperfluorheptan 97%
1,2-Dibromperfluorheptan
Formel:
C₇Br₂F₁₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094409 CAS-Nummer: 678-32-0 |