Perfluoro-3,5,7,8-tetrachlorooctanoic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6855-5G
APOSPC6855-5GEA 151 EUR
APOSPC6855-5G
Perfluoro-3,5,7,8-tetrachlorooctanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,7,8-tetrachlorooctanoic acid
Formel: C₈HCl₄F₁₁O₂
Siedepunkt: 154…156,5 °C (10 mm Hg)
Dichte: 1,899 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046513
CAS-Nummer: 2923-68-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR