3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6856-1G
PC6856-5G
PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA
0
EUR
APOSPC6856-1G
APOSPC6856-5G
APOSPC6856-250MG
3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₇F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236241 CAS-Nummer: 41429-18-9 |