2,3,3,3-Tetrafluoropropionitrile 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6867-5G
APOSPC6867-5GEA 141 EUR
APOSPC6867-5G
2,3,3,3-Tetrafluoropropionitrile 97%
2,3,3,3-Tetrafluoropropionitrile
Formel: C₃HF₄N
Siedepunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069113
CAS-Nummer: 431-32-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR