1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6873-1G
APOSPC6873-1GEA
0
EUR
APOSPC6873-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₁₂FN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798371 CAS-Nummer: 243128-46-3 |