2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6878-1G
PC6878-25G
PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA
0
EUR
APOSPC6878-1G
APOSPC6878-25G
APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂F Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12911576 CAS-Nummer: 1184918-22-6 UN: 3261 ADR: 8,III |