2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 69.6 EUR
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂O
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07440062
CAS-Nummer: 37554-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR