Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6894-1G PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA 0 EUR
APOSPC6894-1G APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Formel: C₄Cl₂F₄O₂
Siedepunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013653
CAS-Nummer: 356-15-0
UN: 3265
ADR: 8,III