3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G
PC6915-25G
PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6915-1G
APOSPC6915-25G
APOSPC6915-5G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N Molecular Weight: 205.57 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115854 CAS-Nummer: 693245-52-2 UN: 3276 ADR: 6.1 III |